Documentos Principais
SLFG025
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofóbico Millex
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Fluoropore® PTFE, Filtro de seringa Millex-FG, Filtro de seringa PTFE de 0,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
Altura
19.7 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.2 μm
entrada
sample type organic solution(s)
gas
conector
female Luer-Lok® inlet
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Visão geral dos filtros de seringa não estéreis Millex com membrana hidrofóbica (PTFE) Fluoropore:
• Ideais para filtrar amostras em solventes orgânicos e podem também ser usados para prevenir fluxo reverso de umidade atmosférica em aplicações de ventilação.
• Compatibilidade química ampla e excelente resistência a solventes com soluções orgânicas
• Disponíveis em tamanhos de poro de 0,20 µm, 0,45 µm e 5,0 µm e três diâmetros para se adequar às necessidades da sua aplicação
• Armação feita de um polietileno de alta densidade (HDPE) com baixo teor de extraíveis ou polipropileno.
Disponíveis em vários tamanhos de embalagem:
SKU com final NS (-------NS): 50 por embalagem
SKU com final NL (-------NL): 100 por embalagem
SKU com final TL (-------TL): 100 por embalagem. Esses filtros de seringa têm uma saída de tubo
SKU com final NB (-------NB): 250 por embalagem
SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem
Aplicações:
Remoção de partículas finas e clarificação de soluções orgânicas, filtração por ventilação, esterilização de gases
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13