Key Documents
SLFGL25BS
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofóbico Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, male Luer-Lok® outlet
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Fluoropore® PTFE, Filtro de seringa Millex-FG, Filtro de seringa PTFE de 0,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PTFE membrane
blue PVC housing
Nível de qualidade
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
≥1.0 L/min air flow rate at 1 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnica(s)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
volume
100 mL
matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.2 μm
entrada
gas
mild organic solvent(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
aplicação(ões)
industrial qc (air/gas/organic solvent filtration and venting)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Um filtro de seringa estéril de 25 mm de diâmetro, com uma membrana hidrofóbica, de PTFE, com poros de 0,2 µm, com saída Luer-Lok, esterilizado com óxido de etileno. Fornecido em embalagens de 50 unidades.
Características e benefícios
  • Somente para uso único
  • Não tóxico e não pirógeno
  • Suporte bidirecional
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany