Key Documents
SLFG02550
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofóbico Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Fluoropore® PTFE, Filtro de seringa Millex-FG, Filtro de seringa PTFE de 0,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
housing diam.
30 mm
inlet to outlet H
19.8 mm
volume
100 mL
matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.2 μm
entrada
sample type organic solution(s)
gas
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro de seringa de PTFE hidrofóbico Millex® é um filtro de seringa de 25 mm com saída Luer-Slip macho para ventilação e filtração de gás. É recomendado para filtrar volumes de 10-100 mililitros (ml) de soluções orgânicas para remover partículas antes da análise da instrumentação. 
Aplicação
O filtro de seringa Millex®-FG é adequado para a filtração de alcoóis, bases e ácidos concentrados e ar ou gás. 
Características e benefícios
  • Não estéril  
  • Uso único e descartável 
  • Compatível apenas com esterilização em autoclave
  • Somente para fins de pesquisaµ Contém membrana hidrofóbica Fluoropore® de politetrafluoroetileno (PTFE) de 0,2 µm selada em um invólucro de polipropileno
  • Compatível com soluções aquosas, orgânicas leves e orgânicas
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany