Documentos Principais
SLLGC13NL
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofílico Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-LG, Filtro de seringa PTFE de 0,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
tamanho de poro:
0.2 μm
Altura:
21.1 mm
Diâmetro:
13 mm
área de filtração:
0.65 cm2
volume:
10 mL
esterilidade:
non-sterile
Materiais:
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Materiais
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 25 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Altura
21.1 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.65 cm2
volume
10 mL
tamanho de poro
0.2 μm
entrada
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: LG
Visão geral dos filtros de seringa Millex® não estéreis para cromatografia iônica (IC):
• certificados para cromatografia iônica
• membrana hidrofílica de PTFE disponível com tamanho de poros de 0,20 µm e 0,45 µm e em dois diâmetros para atender às suas necessidades de aplicação.
• Baixo nível de extraíveis da IC, o que otimiza os níveis de interferência em análises por IC sensíveis
• Compatível com soluções aquosas e orgânicas, oferecendo ampla compatibilidade química e flexibilidade no laboratório
SKU e tamanhos de embalagens
SLLGC13NL: 0,2 µm hidrofílica, de PTFE, 13 mm, 100 por embalagem
SLLGC25NS: 0,2 µm hidrofílica, de PTFE, 25 mm, 50 por embalagem
SLLHC13NL: 0,45 µm hidrofílica, de PTFE, 13 mm, 100 por embalagem
SLLHC25NS: 0,45 µm hidrofílica, de PTFE, 25 mm, 50 por embalagem
Aplicações:
Cromatografia iônica
Embalagem
não estéril
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
forma física
Identificação por cor: Entrada natural/saída natural
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this study, LC-ESI-MS/MS under reversed phase conditions using a Superspher RP-18 column is applied to analyze dyestuffs of a reddish historic textile from South America.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.