SLLGX13
Filtro de seringa PTFE hidrofílico Millex®
pore size 0.20 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-LG, Filtro de seringa PTFE de 0,20 μm
About This Item
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
43 mL/min flow rate
43 mL/min water flow rate
45 °C max. temp.
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume
10 mL
cor
light blue
tamanho de poro
0.20 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
ponto de bolha
≥3.0 bar at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
SLLGX13NL substitui SLLGH13NL
SLLGX13NK substitui SLLGH13NK
Aplicações:
Filtração de amostra antes de UHPLC, LC-MS e espectrometria de massa; filtração de soluções contendo proteína e soluções aquosas ou orgânicas
Embalagem
Especificações
Ligação
forma física
Informações legais
Os clientes também visualizaram
Artigos
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters boast broad chemical compatibility and are HPLC-certified, guaranteeing low extractables. With their robust performance, these filters can be used for a variety of samples without the risk of membrane failure or sample contamination.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.