Key Documents
SLGVX13TL
Millipore
Filtro de seringa PVDF Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-GV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
técnica(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
48 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume
10 mL
cor
yellow
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
ponto de bolha
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
  • Os filtros de seringa Millex® com membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) Durapore® são ideais para filtração de amostras antes de análises de UHPLC, HPLC, LC-MS e espectrometria de massa; Filtração de amostras biológicas e soluções proteicas.
  • Armação de polipropileno para baixo teor de extraíveis
  • As membranas oferecem ampla compatibilidade química e baixo potencial de ligações proteicas para uma máxima recuperação de amostras
  • Disponível com uma saída de tubo ampliada que facilita a filtração para dentro e para fora de cubetas, frascos de amostrador automático de pequeno volume e insertos de frascos para injetáveis, eliminando as antecâmaras.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.