Documentos Principais
SLGVR13SL
Millipore
Filtro de seringa PVDF Millex
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
descrição
Female Luer-Lok/Male Luer slip
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
linha de produto
Millex
prazo de validade
3 yr
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 100
Parâmetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. pressure at 75 psi
técnica(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
volume
10 mL
cor
natural
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
tissue culture medium
aqueous solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrição geral
Os filtros de seringa estéreis Millex são ideais para esterilizar solventes orgânicos, soluções aquosas ou ar/gás. Muitos métodos de preparo de amostras especificam os filtros Millex devido à sua qualidade e consistência incomparáveis. Além de terem um volume de retenção mínimo e taxas de vazão mais rápidas, os filtros Millex também suportam maiores pressões de funcionamento e são quimicamente compatíveis com diversas amostras e solventes para minimizar a lixiviação de impurezas extraíveis. Os filtros Millex são produzidos em um ambiente controlado e automatizado com os mais elevados padrões de qualidade. Os dispositivos estéreis são fornecidos com um certificado de qualidade, sendo alguns dispositivos específicos indicados para aplicações médicas.
Aplicação
Esterilização de meios de cultura de tecidos, soluções proteicas ou soluções aquosasBaixíssimo teor de ligações proteicas
Um filtro de seringa estéril de 13 mm de diâmetro, com uma membrana hidrofílica de PVDF, com tamanho de poro de 0,22 μm. Fornecido em embalagens de 100 unidades.
Características e benefícios
Características e benefícios:
  • adaptados para diversas aplicações com base no tipo de membrana, armação e classificação de validação
  • Unidades de filtro especializadas para proteger transdutores de hemodiálise contra sangue e umidade, bem como proteção de linhas de vácuo
  • Membranas com baixo teor de extraíveis e baixa absorção para minimizar as perdas de amostras
  • Taxas de vazão mais rápidas e pressões operacionais mais altas para atender às necessidades de alto desempenho
Esterilização de soluções aquosas, solventes e gases orgânicos, filtração de proteínas de alto valor ou componentes de molécula pequena
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Filtração estéril
  • Uso pretendido: Esterilização de pequenos volumes de soluções aquosas
  • Instruções de uso: Consulte a seção Instruções de uso do guia do usuário do filtro de seringa Millex
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany