Documentos Principais
SLHN033
Millipore
Filtro de seringa de náilon Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-HN, Filtro de seringa de náilon de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.5 cm2
volume
100 mL
cor
purple
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
ponto de bolha
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filtros de seringa não estéreis Millex® com membrana de náilon:
- filtros de seringa Millex não estéreis com membrana de náilon hidrofílica são compatíveis com grande gama de solventes
- Disponível em tamanhos de poro de 0,20 µm e 0,45 µm e em dois diâmetros para se adequar às necessidades da sua aplicação
- Compatível com soluções aquosas e orgânicas, fornecendo ampla compatibilidade química e flexibilidade no laboratório
- Armação de polipropileno, oferecendo um baixo nível de extraíveis e ampla compatibilidade química
Disponível em vários tamanhos de embalagem:
- Unidade de manutenção de estoque (SKU) com final NS (-------NS): 50 por embalagem
- SKU com final NL (-------NL): 100 por embalagem
- SKU com final TL (-------TL): 100 por embalagem. Esses filtros de seringa têm uma saída de tubo
SKU com final NB (-------NB): 250 por embalagem
- SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem
Aplicações:
- Filtração de amostra antes de UHPLC, HPLC, LC-MS e espectrometria de massa
- Filtração de solvente
- Clarificação de soluções aquosas e orgânicas
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.