Documentos Principais
RNWP04700
Millipore
Filtro de rede de náilon
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de náilon, tamanho de poro de 1,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
descrição
1.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
190 μm
tamanho de poro
1.2 μm pore size
ponto de bolha
≥0.4 bar, air with water at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: RNWP
Filtros de náilon são compatíveis com uma ampla gama de solventes. Existem dois tipos disponíveis: 1) Filtros de membrana de náilon com tamanhos de poro variando de 0,20 a 1,2 µm, e 2) Filtros de rede tecidos com aberturas na malha variando de 5 a 180 µm.
O nosso filtro de rede tecido de náilon de 5 µm (NY054700) é comumente usado na indústria automotiva para análise de limpeza.
Características e benefícios:
•Ampla gama de tamanhos de poro disponíveis
•Resistentes a solventes agressivos
Aplicações:
remoção de partículas e clarificação; filtração de solventes; análise de partículas; monitoramento da pintura; análise de limpeza automotiva
Tipo de filtro: Filtro de tela
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
Clarificação de soluções aquosas e orgânicas
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13