767565
Poly(ethylene glycol) methyl ether amine
average Mn 500
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol amine, PEG NH2, mPEG amine, mPEG-NH2, methoxyPEG amine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
peso molecular
PEG average Mn 450 (n~10)
average Mn 500
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-final
amine
α-final
methoxy
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOC
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
chave InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.