JKA12007
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG4 amine, monodisperse
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2CH2O)3CH2CH2NH2
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nome do produto
HO-PEG4-NH2,
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA12007-500MG | 4061834428886 |