Documentos Principais
8.51040
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Boc-15-amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H31NO8
Número CAS:
Peso molecular:
365.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
oil
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
chave InChI
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
16-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Ligação
Replaces: 01-63-0206
Nota de análise
Color (visual): colorless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 364.2 - 366.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3