Documentos Principais
30953
Sigma-Aldrich
15-(Boc-amino)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
purum, ≥97.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H31NO8
Número CAS:
Peso molecular:
365.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (TLC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Boc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
chave InChI
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.