83060
tert-Butyl 12-amino-4,7,10-trioxadodecanoate
technical, ≥80% (T)
Sinônimo(s):
Amino-PEG3-tert-butyl ester, tert-Butyl 3-[2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (T)
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C13H27NO5/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h4-11,14H2,1-3H3
chave InChI
CWFSAZJIJBTKRC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of the tetanus-toxin conjugate of MUC1 glycopeptide antigen, as a potential antitumor vaccine.
- Synthesis of self-assembled monolayer-based surface-enhanced raman scattering (SERS) labels for immuno-SERS microscopy.
- Synthesis of polycationic adamantane-based dendrons for cell imaging.
- Synthesis of phthalocyanine (Pc)-peptide conjugates as potential fluorescence imaging agents for cancers overexpressing epidermal growth factor receptors (EGFR).
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
337.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
169.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?