902535
Amino-PEG4-t-butyl ester
Sinônimo(s):
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate, H2N-PEG4-CH2CH2COOtBu, H2N-dPEG(4)-CO-OtBu
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n/D 1.4508
densidade
1.04479 g/mL
grupo funcional
amine
ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H31NO6/c1-15(2,3)22-14(17)4-6-18-8-10-20-12-13-21-11-9-19-7-5-16/h4-13,16H2,1-3H3
chave InChI
PKESARRNSGIDRD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Outras notas
Development of Substrate-Selective Probes for Affinity Pulldown of Histone Demethylases
A bisphosphonate tweezers and clickable PEGylated PAMAM dendrons for the preparation of functional iron oxide nanoparticles displaying renal and hepatobiliary elimination
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
902535-1G | 4061838693372 |
902535-250MG | 4061838693396 |