761591
(4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
95%
Sinônimo(s):
Benzylamino tetrazine hydrochloride, H-Tz-Bz-NH3Cl hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
pf
206-225 °C (decomposition)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H9N5.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9;/h1-4,6H,5,10H2;1H
chave InChI
FAAUXGMWUKVOPI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
761591-10MG | 4061833241851 |
761591-25MG | 4061833241868 |