900913
Tetrazine-PEG5-NHS ester
≥95%
Sinônimo(s):
Tz-PEG5-NHS
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1)CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON3C(CCC3=O)=O)=O
InChI
1S/C27H36N6O10/c34-23(28-19-21-1-3-22(4-2-21)27-31-29-20-30-32-27)7-9-38-11-13-40-15-17-42-18-16-41-14-12-39-10-8-26(37)43-33-24(35)5-6-25(33)36/h1-4,20H,5-19H2,(H,28,34)
chave InChI
DUPHIQYIPUTDJS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900913-50MG | 4061833251409 |