764019
Dibenzocyclooctyne-PEG4-N-hydroxysuccinimidyl ester
≥90%
Sinônimo(s):
DBCO-PEG4-NHS ester, DBCO-PEG4-SE, DBCO-PEG4-succinimidyl ester
Ensaio
≥90%
Formulário
paste
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C34H39N3O10/c38-30(11-12-31(39)36-25-28-7-2-1-5-26(28)9-10-27-6-3-4-8-29(27)36)35-16-18-44-20-22-46-24-23-45-21-19-43-17-15-34(42)47-37-32(40)13-14-33(37)41/h1-8H,11-25H2,(H,35,38)
chave InChI
RRCXYKNJTKJNTD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Applications Include:
- Protein-peptide conjugates
- Antibody-enzyme or antibody-drug conjugates
- Protein or peptide-oligonucleotide conjugates
- Surface modification
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
764019-5MG | 4061833230862 |
764019-1MG | 4061826701638 |
764019-50MG | 4061832922980 |