761982
Dibenzocyclooctyne-PEG4-alcohol
for Copper-free Click Chemistry
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-OH
forma
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
pf
50-60 °C
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCO)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C29H36N2O6/c32-16-18-36-20-22-37-21-19-35-17-15-30-28(33)11-5-6-12-29(34)31-23-26-9-2-1-7-24(26)13-14-25-8-3-4-10-27(25)31/h1-4,7-10,32H,5-6,11-12,15-23H2,(H,30,33)
chave InChI
ZZXWONCQAFVJHM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.