764396
(E)-Cyclooct-4-enol
Sinônimo(s):
(4E)-4-Cycloocten-1-ol, trans-Cyclooctenol, TCO-OH, rel-(1R,4E,pR)-Cyclooct-4-enol
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC/C=C/CCC1
InChI
1S/C8H14O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h1-2,8-9H,3-7H2/b2-1+/t8-/m0/s1
chave InChI
UCPDHOTYYDHPEN-CMLYIYFCSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)