764523
(E)-Cyclooct-4-enyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl carbonate
Sinônimo(s):
(E)-4-Cycloocten-1-yl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester carbonic acid, trans-4-Cycloocten-1-yl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl carbonate, TCO-N-hydroxysuccinimidyl carbonate, TCO-NHS, TCO-carbonate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
pf
90-105 °C
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)O[C@@H]2CC/C=C/CCC2
InChI
1S/C13H17NO5/c15-11-8-9-12(16)14(11)19-13(17)18-10-6-4-2-1-3-5-7-10/h1-2,10H,3-9H2/b2-1+/t10-/m1/s1
chave InChI
OUGQJOKGFAIFAQ-TXXBHVLJSA-N
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?