C110507
Cyclooctene oxide
99%
Sinônimo(s):
9-Oxabicyclo[6.1.0]nonane, Epoxycyclooctane
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
55 °C/5 mmHg (lit.)
pf
53-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCC2OC2CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-4-6-8-7(9-8)5-3-1/h7-8H,1-6H2
chave InChI
MELPJGOMEMRMPL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?