Documentos Principais
672440
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxycycloheptane
95%
Sinônimo(s):
8-Oxabicyclo[5.1.0]octane, Cycloheptene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.5% (GC)
95%
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC2OC2CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-2-4-6-7(8-6)5-3-1/h6-7H,1-5H2
chave InChI
MLOZFLXCWGERSM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
672440-5G4061837679261
672440-1G4061837679254