Documentos Principais
70023
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]hexaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinônimo(s):
Boc-PEG-amine (n=7)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H44N2O9
Número CAS:
Peso molecular:
468.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥90% (oligomer purity)
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C21H44N2O9/c1-21(2,3)32-20(24)23-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-19-31-18-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-22/h4-19,22H2,1-3H3,(H,23,24)
chave InChI
HTIMIYPOESODPC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Our highly purified mono-protected homobifunctional polyethylene glycols display oligomer purities of more than 90%. This extremely narrow distribution of oligomers ensures homogeneous products in many applications such as conjugation reactions or introduction of solubilizing units or spacers.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.