232793
3-Formylbenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
3-Carboxybenzaldehyde, Isophthalaldehydic acid
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
173-175 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly brown(lit.)
grupo funcional
aldehyde
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
chave InChI
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- bicyclic cis-2-azetidinone derivatives via Ugi 4-centre 3-component reaction
- porphyrin capped with a steroidal superstructure bearing convergent hydroxy groups
- 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methylbenzoic acid
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
232793-5G | 4061838783776 |
232793-1G | 4061838783769 |
232793-250MG |