Documentos Principais
266477
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2C6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
47-50 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 25 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
chave InChI
VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate was used in the synthesis of keto acid.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Stefania Colarusso et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(4), 705-708 (2002-02-15)
N-terminal truncation of the hexapeptide ketoacid 1 gave rise to potent tripeptide inhibitors of the hepatitis C virus NS3 protease/NS4A cofactor complex. Optimization of these tripeptides led to ketoacid 30 with an IC50 of 0.38 microM. The SAR of these