47749
Methyl 3-formylbenzoate
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl benzaldehyde-3-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
2690668
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
pf
48-52 °C
grupo funcional
aldehyde
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6H,1H3
chave InChI
UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 3-formylbenzoate may be used in the preparation of the following bioactive compounds:
- meso-Tetrakis(3-carboxyphenyl)porphyrin via condensation with pyrrole.
- Methyl 3-[4-(1-methyl-3-phenylureido)phenylaminomethyl]benzoate, which shows moderate SENP1 protease inhibition activity.
- An N-methyl-sulfonylhydrazone derivative for use as anti-diabetic agent with good plasma stability.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Synthesis, solubility, plasma stability, and pharmacological evaluation of novel sulfonylhydrazones designed as anti-diabetic agents.
Zapata-Sudo G, et al.
Drug design, development and therapy, 10, 2869-2869 (2016)
Discovery of 1-[4-(N-benzylamino) phenyl]-3-phenylurea derivatives as non-peptidic selective SUMO-sentrin specific protease (SENP) 1 inhibitors.
Uno M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22(16), 5169-5173 (2012)
Tetraphilin: a four-helix proton channel built on a tetraphenylporphyrin framework.
Akerfeldt KS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(24), 9656-9657 (1992)