116017
2-Carboxybenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
Phthalaldehydic acid, 2-Formylbenzoic acid, 3-Hydroxyphthalide
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
chave InChI
DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?