328383
mono-Methyl terephthalate
97%
Sinônimo(s):
4-(Carbomethoxy)benzoic acid, Hydrogen methyl terephthalate, Methyl 4-carboxybenzoate, Methyl p-phthalate, p-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, p-Carbomethoxybenzoic acid
Ensaio
97%
pf
220-223 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?