465151
Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate
Sinônimo(s):
Bis(β-hydroxyethyl) terephthalate, Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate, Bis(ethylene glycol) terephthalate, Bis(hydroxyethyl) terephthalate, Terephthalic acid diethylene glycol ester
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
106-109 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCO
InChI
1S/C12H14O6/c13-5-7-17-11(15)9-1-2-10(4-3-9)12(16)18-8-6-14/h1-4,13-14H,5-8H2
chave InChI
QPKOBORKPHRBPS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
465151-100G | 4061832356877 |
465151-500G | 4061832356891 |