Documentos Principais
8.08177
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethyl terephthalate, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,4-(COOCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-411-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
520 °C (DIN 51794)
potência
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.8-11.8 % (v/v)
p.e.
282 °C/1013 hPa
pf
139-141 °C
temperatura de transição
flash point 154 °C (External MSDS)
densidade
1.35 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
154 °C - (External MSDS)