185124
Dimethyl terephthalate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.04 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.15 mmHg ( 93 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
(Powder or Crystals or Chunk(s))
temperatura de autoignição
1058 °F
pf
139-141 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 0.0493 g/L at 20 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
154 °C - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PH002126-1MG | 4061822832244 |
185124-25G | |
185124-3KG | 4061831828757 |
185124-500G | 4061838756879 |