194239
Dimethyl isophthalate
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
93.7 mmHg ( 208 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
pf
64-68 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- polybutylene isophthalate end-capped with N-ethyl-pentadecafluorooctanamide
- poly(ethylene terephthalate-co-isophthalate-co-5-tert-butylisophthalate) terpolyesters
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
343.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?