131946
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, mixture of isomers
99%
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutane, 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutandiol, 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
p.e.
210-215 °C (lit.)
pf
126-129 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(O)C(C)(C)C1O
InChI
1S/C8H16O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h5-6,9-10H,1-4H3
chave InChI
FQXGHZNSUOHCLO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)