Key Documents
T21008
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4C4(=O)2
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pb
95-159 °C/750 mmHg (lit.)
pf
114-116 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(=O)C(C)(C)C1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h1-4H3
chave InChI
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3