238309
Hexafluoroacetylacetone
98%
Sinônimo(s):
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.332 (lit.)
p.e.
70-71 °C (lit.)
densidade
1.47 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11/h1H2
chave InChI
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Antipsychotic medications and sleep problems in patients with schizophrenia: This research investigates the effects of antipsychotics, including aripiprazole, on sleep disturbances in schizophrenia patients, highlighting its pharmacodynamic actions and contributing to a deeper understanding of aripiprazole′s clinical applications in mental health disorders (Cederlöf et al., 2024).
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?