E16856
Ethyl chloroacetate
99%
Sinônimo(s):
(Ethoxycarbonyl)methyl chloride, 2-Chloroacetic acid ethyl ester, Chloroacetic acid ethyl ester, Ethyl α-chloroacetate, Ethyl 2-chloroacetate, Ethyl 2-monochloroacetate, Ethyl chloracetate, Ethyl chloroethanoate, Ethyl monochloracetate, Ethyl monochloroacetate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 38 °C)
3.3 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
143 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?