245631
Benzyl bromoacetate
96%
Sinônimo(s):
Bromoacetic acid benzyl ester
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pb
166-170 °C/22 mmHg (lit.)
densidade
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
chave InChI
JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?