124230
tert-Butyl bromoacetate
98%
Sinônimo(s):
Bromoacetic acid tert-butyl ester, t-Butyl bromoacetate, tert-Butyl 2-bromoacetate
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
50 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
chave InChI
BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- nitrilotriacetic acid end-functionalized polystyrene by atom transfer radical polymerization
- building block for substituted t-butyl acetates
- dihydropyranyl prelinker which is useful in polymer-assisted deprotection of oligosacchararides
- collagenase inhibitor (S,S,R)-(-)-actinonin It is the starting reagent for the synthesis of N-Oxalylglycine derivatives.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)