Documentos Principais
109398
Sigma-Aldrich
2-Norbornanemethanol, mixture of endo and exo
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
93-95 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H14O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8?/m1/s1
chave InChI
LWHKUVOYICRGGR-KVARREAHSA-N
Descrição geral
2-Norbornanemethanol undergoes condensation reaction with methacryloyl chloride to yield bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl 2-methylacrylate comonomer for synthesis of fluorinated poly(maleimide-co-glycidylmethacrylate).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Polymaleimide Copolymers with Norbornane units for Polymeric Optical Waveguides.
Kim WL, et al.
Journal of Photoscience, 9(1), 23-28 (2002)