Documentos Principais
293172
Sigma-Aldrich
Ethyl bromoacetate-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled acrylic acid, 13C Labeled ethyl bromoacetate
About This Item
Fórmula linear:
Br13CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
167.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
159 °C (lit.)
densidade
1.515 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i3+1
chave InChI
PQJJJMRNHATNKG-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)