Documentos Principais
489743
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine-15N hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
H215NOH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
70.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
pf
155-157 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[15NH2]O
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1+1
chave InChI
WTDHULULXKLSOZ-IEOVAKBOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
spleen
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3