606081
Citric acid-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
13C Labeled citric acid
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pf
153-159 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.