Documentos Principais
488607
Sigma-Aldrich
Citric acid-1,5-13C2
98 atom % 13C
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-1,2,3-propanetri(carboxylic-13C) acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC(CO2H)(CH213CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
194.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
153-159 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)(C[13C](O)=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i3+1,4+1
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-CQDYUVAPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.