194131
Oxalic acid
98%
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
pH
(1.3 at 9 g/l)
pf
189.5 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 108 g/L at 25 °C
densidade
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Oxalic acid is present as a potential impurity in some active pharmaceutical ingredients.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.