Documentos Principais
390410
Sigma-Aldrich
3,3′-Diethylthiacyanine iodide
Dye content ~97 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H19IN2S2
Número CAS:
Peso molecular:
466.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
composição
Dye content, ~97%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
424 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C19H19N2S2.HI/c1-3-20-14-9-5-7-11-16(14)22-18(20)13-19-21(4-2)15-10-6-8-12-17(15)23-19;/h5-13H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
3,3′-Diethylthiacyanine iodide (DTTHCI) is a fluorophore.
Aplicação
3,3′-Diethylthiacyanine iodide has been used to investigate the kinetics of fluorescence staining in bacteria (two Gram-negative and two Gram-positive species).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)