Documentos Principais
8.16144
Sigma-Aldrich
Oxalic acid
anhydrous for synthesis
Sinônimo(s):
Oxalic acid, Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
90.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-634-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (manganometric)
Formulário
solid
potência
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
189 °C (decomposition)
solubilidade
108 g/L
densidade
1.9 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Glycerol conversion into added-value products on Ni-Cu based catalysts: Discusses the role of oxalic acid among various catalysts in glycerol conversion to value-added products (JLC Fajín, MNDS Cordeiro, 2024).
  • Synthesis, Crystal Structure, Hirshfeld Surface and Computational Analysis of Bis-Oxalate Ethanol Solvate: Explores the crystal structure and properties of a new oxalate compound (P Solo, M Arockia doss, 2024).
  • Synergistic Enhancement of Barrier Performance in Silanized Modified Hemicellulose/PVA Composite Films through Oxalic Acid Crosslinking: Discusses the enhancement of material properties through oxalic acid treatment (J Wang et al., 2024).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1