8.18242
Oxalic acid dihydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.000312 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (manganometric)
forma
solid
potência
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
pb
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
98-100 °C
temperatura de transição
flash point 157 °C (decomposition)
solubilidade
>100 g/L
densidade
1.65 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
813 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
chave InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
<li><strong>Oxalic Acid Dihydrate in Nanomaterial Synthesis:</strong> During the co-precursor driven solid-state thermal reactions oxalic acid dihydrate is used to produce hematite nanomaterials, providing insights into its role in enhancing reaction kinetics for material science applications (Chakraborty et al., 2023).</li>
<li><strong>Oxalic Acid Dihydrate in Polymer Research:</strong>oxalic acid dihydrate is used in modifying the supramolecular structure of bamboo to facilitate the production of lignin-containing nanocellulose, highlighting its utility in sustainable material processing (Wang et al., 2023).</li>
</ul>
Nota de análise
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1