33506
Oxalic acid dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (manganometric)
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (manganometric)
Formulário
crystals
Impurezas
foreign organic matter, in accordance
≤0.001% total nitrogen (N)
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
pf
104-106 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
chave InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?