Key Documents
75688
Sigma-Aldrich
Oxalic acid
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
90.03
Beilstein:
385686
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
puriss. p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (RT)
forma
crystals
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
≤1% water
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
pf
189.5 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤350 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤35 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Descrição geral
Oxalic acid is a dicarboxylic acid. It reacts with aqueous iron(II) salt solutions to afford iron(III) oxalate.
Aplicação
Oxalic acid may be used in the preparation of the following:
  • ammonium oxalate
  • calcium oxalate
  • chlorine dioxide (ClO2)
  • potassium hydrogenoxalate
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 555-555 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 66-66 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 164-164 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 889-889 (1994)
Marcel E Sayre et al.
The Journal of comparative neurology, 527(14), 2371-2387 (2019-03-13)
Paired centers in the forebrain of insects, called the mushroom bodies, have become the most investigated brain region of any invertebrate due to novel genetic strategies that relate unique morphological attributes of these centers to their functional roles in learning